4-Benzoylpiperidine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR29257-1G
OR29257-5G
OR29257-10G
APOSOR29257-1GEA
26.3
EUR
APOSOR29257-1G
APOSOR29257-5G
APOSOR29257-10G
4-Benzoylpiperidine hydrochloride
4-Benzoylpiperidine hydrochloride
Formule:
C₁₂H₁₆ClNO Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00066982 CAS nummer: 25519-80-6 |