6-Chloropiperonal
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2927-1G OR2927-250MG
APOSOR2927-1GEA 292 EUR
APOSOR2927-1G APOSOR2927-250MG
6-Chloropiperonal
6-Chloropiperonal
Formule: C₈H₅ClO₃
Smeltpunt: 114…116 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00022953
CAS nummer: 15952-61-1