2-Hydrazino-3-nitropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Hydrazinyl-3-nitropyridine
OR29277-1G OR29277-5G OR29277-10G
APOSOR29277-1GEA 35.1 EUR
APOSOR29277-1G APOSOR29277-5G APOSOR29277-10G
2-Hydrazino-3-nitropyridine
2-Hydrazino-3-nitropyridine
Formule: C₅H₆N₄O₂
Smeltpunt: 173…175 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00085923
CAS nummer: 15367-16-5