Methyl-3-phenoxybenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 3-phenoxybenzoate
OR29298-1G OR29298-5G OR29298-10G
APOSOR29298-1GEA 24.9 EUR
APOSOR29298-1G APOSOR29298-5G APOSOR29298-10G
Methyl-3-phenoxybenzoate
Methyl-3-phenoxybenzoate
Formule: C₁₄H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017192
CAS nummer: 50789-43-0