Cyclohexyl(phenyl)methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR29308-1G OR29308-250MG
APOSOR29308-1GEA 65.8 EUR
APOSOR29308-1G APOSOR29308-250MG
Cyclohexyl(phenyl)methanol
Cyclohexyl(phenyl)methanol
Formule: C₁₃H₁₈O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00019357
CAS nummer: 945-49-3