2-Amino-3,5-dimethylbenzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,5-Dimethylanthranilic acid
OR2932-10G OR2932-25G OR2932-5G
APOSOR2932-10GEA 95 EUR
APOSOR2932-10G APOSOR2932-25G APOSOR2932-5G
2-Amino-3,5-dimethylbenzoic acid 97%
2-Amino-3,5-dimethylbenzoic acid
Formule: C₉H₁₁NO₂
Smeltpunt: 189…196 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017099
CAS nummer: 14438-32-5