4-Bromoheptane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR2933-25G OR2933-5G
APOSOR2933-25GEA 325 EUR
APOSOR2933-25G APOSOR2933-5G
4-Bromoheptane 97%
4-Bromoheptane
Formule: H₃C(CH₂)₂BrCH(CH₂)₂CH₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039182
CAS nummer: 998-93-6
UN: 1993
ADR: 3,III