Ethyl [(ethoxycarbonyl)thio]acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR29339-1G OR29339-2.5G OR29339-5G OR29339-10G
APOSOR29339-1GEA 132 EUR
APOSOR29339-1G APOSOR29339-2.5G APOSOR29339-5G APOSOR29339-10G
Ethyl [(ethoxycarbonyl)thio]acetate
Ethyl [(ethoxycarbonyl)thio]acetate
Formule: C₇H₁₂O₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00662532
CAS nummer: 52790-15-5
UN: 1993
ADR: 3,III