2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: NSC 59876, p-HPEA, Tyrosol, 4-Hydroxyphenethyl alcohol
OR2934-25G OR2934-5G OR2934-100G
APOSOR2934-25GEA 26.3 EUR
APOSOR2934-25G APOSOR2934-5G APOSOR2934-100G
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol 98%
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol
Formule: C₈H₁₀O₂
Kookpunt: 139 °C/1mmHg
Smeltpunt: 93…95 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002902
CAS nummer: 501-94-0
EINECS: 207-930-8