Ethyl-1-(2-formylphenyl)piperidine-4-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR29347-1G OR29347-250MG
APOSOR29347-1GEA 103 EUR
APOSOR29347-1G APOSOR29347-250MG
Ethyl-1-(2-formylphenyl)piperidine-4-carboxylate
Ethyl-1-(2-formylphenyl)piperidine-4-carboxylate
Formule: C₁₅H₁₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00662563
CAS nummer: 259683-56-2