3-(Chloromethyl)-5-cyclobutyl-1,2,4-oxadiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR29355-250MG OR29355-1G OR29355-5G
APOSOR29355-250MGEA 117 EUR
APOSOR29355-250MG APOSOR29355-1G APOSOR29355-5G
3-(Chloromethyl)-5-cyclobutyl-1,2,4-oxadiazole
3-(Chloromethyl)-5-cyclobutyl-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₇H₉ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00728735
CAS nummer: 259683-88-0