Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl Pyrrole-2-carboxylate, Methyl 1H-pyrrole-2-carboxylate, Pyrrole-2-carboxylic acid methyll ester, Methyl pyrrole-2-carboxylate
OR29375-100G OR29375-25G
APOSOR29375-100GEA 199 EUR
APOSOR29375-100G APOSOR29375-25G
Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formule: C₆H₇NO₂
MW: 125.13 g/mol
Smeltpunt: 74…78 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00817048
CAS nummer: 1193-62-0