Ethyl pyrrole-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl 1H-pyrrole-2-carboxylate
OR29376-5G OR29376-1G
APOSOR29376-5GEA 24.9 EUR
APOSOR29376-5G APOSOR29376-1G
Ethyl pyrrole-2-carboxylate
Ethyl pyrrole-2-carboxylate
Formule: C₇H₉NO₂
MW: 139.16 g/mol
Kookpunt: 70 °C/0.8mmHg
Smeltpunt: 37…39 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00817049
CAS nummer: 2199-43-1