4-Morpholin-4-ylbutanenitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR29418-1G OR29418-5G
APOSOR29418-1GEA 55.5 EUR
APOSOR29418-1G APOSOR29418-5G
4-Morpholin-4-ylbutanenitrile
4-Morpholin-4-ylbutanenitrile
Formule: C₈H₁₄N₂O
Kookpunt: 142 °C/15mmHg
Dichtheid: 1,0031 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00023393
CAS nummer: 5807-11-4