1-(4-Iodophenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR29423-1G OR29423-5G OR29423-10G
APOSOR29423-1GEA 113 EUR
APOSOR29423-1G APOSOR29423-5G APOSOR29423-10G
1-(4-Iodophenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
1-(4-Iodophenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formule: C₁₁H₈INO
MW: 297.1 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01764931
CAS nummer: 261178-18-1