2-(2-Chlorobenzylthio)ethylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR29429-1G OR29429-250MG
APOSOR29429-1GEA 199 EUR
APOSOR29429-1G APOSOR29429-250MG
2-(2-Chlorobenzylthio)ethylamine
2-(2-Chlorobenzylthio)ethylamine
Formule: C₉H₁₂ClNS
MW: 201.712 g/mol
Kookpunt: 160…165 °C/13mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01764494
CAS nummer: 42416-23-9
UN: 2735
ADR: 8 III