2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR29448-1G OR29448-5G
APOSOR29448-1GEA 0 EUR
APOSOR29448-1G APOSOR29448-5G
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Formule: C₉H₆N₂O₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00171745
CAS nummer: 21278-86-4