3,4-Pyridinedicarboximide 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR29467-100G OR29467-25G OR29467-5G
APOSOR29467-100GEA 211 EUR
APOSOR29467-100G APOSOR29467-25G APOSOR29467-5G
3,4-Pyridinedicarboximide 99%
3,4-Pyridinedicarboximide
Formule: C₇H₄N₂O₂
Smeltpunt: 232…235 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013439
CAS nummer: 4664-01-1