3-Aminoisonicotinic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR29468-25G OR29468-5G
APOSOR29468-25GEA 103 EUR
APOSOR29468-25G APOSOR29468-5G
3-Aminoisonicotinic acid 98%
3-Aminoisonicotinic acid
Formule: C₆H₆N₂O₂
Smeltpunt: 287…291 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00137840
CAS nummer: 7579-20-6