3,5-Dichlorobenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR29565-25G OR29565-5G OR29565-100G
APOSOR29565-25GEA 29.2 EUR
APOSOR29565-25G APOSOR29565-5G APOSOR29565-100G
3,5-Dichlorobenzyl alcohol
3,5-Dichlorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆Cl₂O
MW: 177.03 g/mol
Kookpunt: 264
Smeltpunt: 76…82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004634
CAS nummer: 60211-57-6
EINECS: 262-109-1