α,3,5-Trichlorotoluene 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-(Chloromethyl)-3,5-dichlorobenzene, 1,3-Dichloro-5-(chloromethyl)benzene, 3,5-Dichlorobenzyl chloride
OR29568-25G OR29568-10G OR29568-1G
APOSOR29568-25GEA 107 EUR
APOSOR29568-25G APOSOR29568-10G APOSOR29568-1G
α,3,5-Trichlorotoluene 98+%
α,3,5-Trichlorotoluene
Formule: C₇H₅Cl₃
Smeltpunt: 35…37 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00060278
CAS nummer: 3290-06-0
UN: 3261
ADR: 8,III