2-(4-Chlorophenyl)-2-cyanoacetaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR29596-1G OR29596-250MG
APOSOR29596-1GEA 138 EUR
APOSOR29596-1G APOSOR29596-250MG
2-(4-Chlorophenyl)-2-cyanoacetaldehyde
2-(4-Chlorophenyl)-2-cyanoacetaldehyde
Formule: C₉H₆ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052669
CAS nummer: 62538-21-0