Ethyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR29612-1G OR29612-5G
APOSOR29612-1GEA 22 EUR
APOSOR29612-1G APOSOR29612-5G
Ethyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Ethyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Formule: C₇H₉NO₃
Smeltpunt: 27…31 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085080
CAS nummer: 3209-72-1