3-tert-Butyl-1H-pyrazole-5-carbohydrazide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR29615-250MG OR29615-1G
APOSOR29615-250MGEA 58.4 EUR
APOSOR29615-250MG APOSOR29615-1G
3-tert-Butyl-1H-pyrazole-5-carbohydrazide
3-tert-Butyl-1H-pyrazole-5-carbohydrazide
Formule: C₈H₁₄N₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00619318
CAS nummer: 262292-02-4