(2,6-Dichlorophenoxy)acetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR29660-1G OR29660-250MG OR29660-500MG
APOSOR29660-1GEA 257 EUR
APOSOR29660-1G APOSOR29660-250MG APOSOR29660-500MG
(2,6-Dichlorophenoxy)acetonitrile
(2,6-Dichlorophenoxy)acetonitrile
Formule: C₈H₅Cl₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 21244-78-0