2-Methyl-1,3-thiazole-4-carboxamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR29665-250MG OR29665-1G
APOSOR29665-250MGEA 58.4 EUR
APOSOR29665-250MG APOSOR29665-1G
2-Methyl-1,3-thiazole-4-carboxamide
2-Methyl-1,3-thiazole-4-carboxamide
Formule: C₅H₆N₂OS
Smeltpunt: 151…152 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00221183
CAS nummer: 31825-95-3