4-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2967-1G OR2967-5G
APOSOR2967-1GEA 22 EUR
APOSOR2967-1G APOSOR2967-5G
4-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde 98%
4-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde
Formule: C₈H₇NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00024254
CAS nummer: 22996-21-0