Methyl-3-methyl-5-(5-methylisoxazol-3-yl)isoxazole-4-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR29688-10G OR29688-1G OR29688-5G
APOSOR29688-10GEA 783 EUR
APOSOR29688-10G APOSOR29688-1G APOSOR29688-5G
Methyl-3-methyl-5-(5-methylisoxazol-3-yl)isoxazole-4-carboxylate
Methyl-3-methyl-5-(5-methylisoxazol-3-yl)isoxazole-4-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₄
MW: 222.2 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085130
CAS nummer: 175277-12-0