4-Chloro-2-methylbenzylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR2971-1G OR2971-5G
APOSOR2971-1GEA 67.2 EUR
APOSOR2971-1G APOSOR2971-5G
4-Chloro-2-methylbenzylamine
4-Chloro-2-methylbenzylamine
Formule: C₈H₁₀ClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00047932
CAS nummer: 27917-11-9
UN: 3259
ADR: 8,III