2,4-Dioxo-4-thiophen-2-ylbutyric acid ethyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR29711-1G OR29711-5G
APOSOR29711-1GEA 73 EUR
APOSOR29711-1G APOSOR29711-5G
2,4-Dioxo-4-thiophen-2-ylbutyric acid ethyl ester
2,4-Dioxo-4-thiophen-2-ylbutyric acid ethyl ester
Formule: C₁₀H₁₀O₄S
Smeltpunt: 34 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00126316
CAS nummer: 36983-36-5