Ethyl-2,4-dichloro-6-methylpyridine-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR29728-5G OR29728-25G
APOSOR29728-5GEA 80.4 EUR
APOSOR29728-5G APOSOR29728-25G
Ethyl-2,4-dichloro-6-methylpyridine-3-carboxylate
Ethyl-2,4-dichloro-6-methylpyridine-3-carboxylate
Formule: C₉H₉Cl₂NO₂
Smeltpunt: 53…57 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173918
CAS nummer: 86129-63-7