6-Methoxypyridazine-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR2975-1G
OR2975-250MG
OR2975-5G
APOSOR2975-1GEA
49.7
EUR
APOSOR2975-1G
APOSOR2975-250MG
APOSOR2975-5G
6-Methoxypyridazine-3-carboxylic acid
6-Methoxypyridazine-3-carboxylic acid
Formule:
C₆H₆N₂O₃ Smeltpunt: 160…163 °C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD09800587 CAS nummer: 56434-28-7 |