1-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)-1-ethanone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR29752-1G OR29752-5G
APOSOR29752-1GEA 0 EUR
APOSOR29752-1G APOSOR29752-5G
1-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)-1-ethanone 97%
1-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)-1-ethanone
Formule: C₁₂H₁₁NO₂
Smeltpunt: 56…58 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173901
CAS nummer: 19212-42-1