5-Cyano-2-methylpyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 6-Methylnicotinonitrile, 5-Cyano-2-picoline
OR29756-25G OR29756-5G OR29756-1G
APOSOR29756-25GEA 78.9 EUR
APOSOR29756-25G APOSOR29756-5G APOSOR29756-1G
5-Cyano-2-methylpyridine 98%
5-Cyano-2-methylpyridine
Formule: C₇H₆N₂
Kookpunt: 216…217 °C
Smeltpunt: 83…87 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00038042
CAS nummer: 3222-48-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III