2-Cyanothioacetamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR29773-100G OR29773-25G OR29773-5G
APOSOR29773-100GEA 158 EUR
APOSOR29773-100G APOSOR29773-25G APOSOR29773-5G
2-Cyanothioacetamide
2-Cyanothioacetamide
Formule: C₃H₄N₂S
Smeltpunt: 114…120 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010025
CAS nummer: 7357-70-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III