2-Phenoxyethanimidamide hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR29775-1G OR29775-250MG
APOSOR29775-1GEA 51.2 EUR
APOSOR29775-1G APOSOR29775-250MG
2-Phenoxyethanimidamide hydrochloride
2-Phenoxyethanimidamide hydrochloride
Formule: C₈H₁₁ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173806
CAS nummer: 67386-38-3