Methyl-6-chloropyridazine-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2978-100MG OR2978-1G
APOSOR2978-100MGEA 22 EUR
APOSOR2978-100MG APOSOR2978-1G
Methyl-6-chloropyridazine-3-carboxylate
Methyl-6-chloropyridazine-3-carboxylate
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08694876
CAS nummer: 65202-50-8