6-Chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR29789-1G OR29789-500MG
APOSOR29789-1GEA 0 EUR
APOSOR29789-1G APOSOR29789-500MG
6-Chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
6-Chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Formule: C₆H₃ClN₂OS
Smeltpunt: 141…142 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00139155
CAS nummer: 23576-84-3