6-Methylpyridine-3-carbothioamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR29808-1G OR29808-250MG
APOSOR29808-1GEA 266 EUR
APOSOR29808-1G APOSOR29808-250MG
6-Methylpyridine-3-carbothioamide
6-Methylpyridine-3-carbothioamide
Formule: C₇H₈N₂S
Smeltpunt: 193…196 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00114709
CAS nummer: 175277-57-3