Ethyl 3-(2-furyl)-3-oxopropanoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl 3-(2-Furyl)-3-oxopropanoate
OR29821-1G OR29821-5G OR29821-10G
APOSOR29821-1GEA 32.2 EUR
APOSOR29821-1G APOSOR29821-5G APOSOR29821-10G
Ethyl 3-(2-furyl)-3-oxopropanoate
Ethyl-3-(2-furyl)-3-oxopropanoate
Formule: C₉H₁₀O₄
Kookpunt: 115…120 °C/4mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00122473
CAS nummer: 615-09-8