4-(4-Chlorophenoxy)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Amino-4'-chlorodiphenyl ether
OR29829-10G OR29829-50G
APOSOR29829-10GEA 46.8 EUR
APOSOR29829-10G APOSOR29829-50G
4-(4-Chlorophenoxy)aniline
4-(4-Chlorophenoxy)aniline
Formule: C₁₂H₁₀ClNO
Kookpunt: 205 °C/12mmHg
Smeltpunt: 99…103 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00043925
CAS nummer: 101-79-1
EINECS: 202-976-5