3-Chlorobenzhydrazide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR29831-100G OR29831-25G OR29831-5G
APOSOR29831-100GEA 461 EUR
APOSOR29831-100G APOSOR29831-25G APOSOR29831-5G
3-Chlorobenzhydrazide
3-Chlorobenzhydrazide
Formule: C₇H₇ClN₂O
Smeltpunt: 156…158 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014757
CAS nummer: 1673-47-8
EINECS: 216-812-5