2-Chloroisonicotinonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-4-cyanopyridine, 2-Chloropyridine-4-carbonitrile
OR29832-10G OR29832-250G OR29832-50G OR29832-500G
APOSOR29832-10GEA 22 EUR
APOSOR29832-10G APOSOR29832-250G APOSOR29832-50G APOSOR29832-500G
2-Chloroisonicotinonitrile
2-Chloroisonicotinonitrile
Formule: C₆H₃ClN₂
MW: 138.56 g/mol
Kookpunt: 104…106 °C/15mmHg
Smeltpunt: 69…73 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00174318
CAS nummer: 33252-30-1