5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2985-10G OR2985-1G OR2985-5G
APOSOR2985-10GEA 409 EUR
APOSOR2985-10G APOSOR2985-1G APOSOR2985-5G
5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole
5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole
Formule: C₁₀H₈BrNS
Smeltpunt: 60 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04974049
CAS nummer: 28771-82-6