2-Bromo-5-iodopyrazine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2986-1G OR2986-5G
APOSOR2986-1GEA 22 EUR
APOSOR2986-1G APOSOR2986-5G
2-Bromo-5-iodopyrazine 98%
2-Bromo-5-iodopyrazine
Formule: C₄H₂BrIN₂
Smeltpunt: 95…97 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08061602
CAS nummer: 622392-04-5