2-Chloroisonicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-4-pyridinecarboxylic acid, 2-Chloropyridine-4-carboxylic acid
OR29861-100G OR29861-1G OR29861-5G
APOSOR29861-100GEA 125 EUR
APOSOR29861-100G APOSOR29861-1G APOSOR29861-5G
2-Chloroisonicotinic acid
2-Chloroisonicotinic acid
Formule: C₆H₄ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191402
CAS nummer: 6313-54-8