5-Bromo-4,6-dichloropyrimidin-2-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Amino-5-bromo-4,6-dichloropyrimidine
OR2987-1G OR2987-250MG
APOSOR2987-1GEA 120 EUR
APOSOR2987-1G APOSOR2987-250MG
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidin-2-amine
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidin-2-amine
Formule: C₄H₂BrCl₂N₃
MW: 242.9 g/mol
Smeltpunt: 232…236 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00275455
CAS nummer: 7781-26-2