1-(3,5-Dichloro-4-pyridinyl)piperazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR29877-1G OR29877-5G
APOSOR29877-1GEA 80.4 EUR
APOSOR29877-1G APOSOR29877-5G
1-(3,5-Dichloro-4-pyridinyl)piperazine
1-(3,5-Dichloro-4-pyridinyl)piperazine
Formule: C₉H₁₁Cl₂N₃
Smeltpunt: 75…76 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00221400
CAS nummer: 175277-80-2
UN: 3259
ADR: 8,III