2-Chloroisonicotinoyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
OR29882-1G
OR29882-5G
OR29882-10G
OR29882-250MG
APOSOR29882-1GEA
111
EUR
APOSOR29882-1G
APOSOR29882-5G
APOSOR29882-10G
APOSOR29882-250MG
2-Chloroisonicotinoyl chloride 95%
2-Chloroisonicotinoyl chloride
Formule:
C₆H₃Cl₂NO Kookpunt: 144 °C Dichtheid: 1,418 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: >110 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00204232 CAS nummer: 65287-34-5 UN: 3265 ADR: 8,III |