2,6-Dichloro-N-hydroxybenzenecarboximidoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR29933-10G OR29933-1G OR29933-5G
APOSOR29933-10GEA 468 EUR
APOSOR29933-10G APOSOR29933-1G APOSOR29933-5G
2,6-Dichloro-N-hydroxybenzenecarboximidoyl chloride
2,6-Dichloro-N-hydroxybenzenecarboximidoyl chloride
Formule: C₇H₄Cl₃NO
Smeltpunt: 84…87 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00673177
CAS nummer: 6579-27-7
UN: 1759
ADR: 8,III